化驗
95%
形狀
liquid
技術
titration: suitable
折射率
n20/D 1.618 (lit.)
bp
151-153 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N=C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChI 密鑰
SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二苯甲酮亚胺作为氨替代物发挥了重要的作用。它主要作为氨当量,用于选择性形成受保护的伯胺。二苯甲酮亚胺可用作合成中间体,尤其适用于合成甘氨酸席夫碱。
應用
二苯甲酮亚胺可用于制备腈类二聚体。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Suzanne Fergus et al.
The Journal of organic chemistry, 69(14), 4663-4669 (2004-07-03)
A series of novel hexaaryl diazatrienes 5 ("nitrile ylide dimers") were synthesized directly from the corresponding diaryl ketimines 12 and dichlorotoluenes 13 in a facile one-pot synthesis. The carbene character of the nitrile ylides was investigated by varying the substituents