Merck
25510
Sigma-Aldrich
酒石酸钾 半水合物
meets analytical specification of DAC, E336, 99-102% (perchloric acid titration)
别名:
L-(+)-酒石酸 二钾盐, 酒石酸二钾 半水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
CAS号:
分子量:
235.28
Beilstein:
6121656
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗:
99-102% (perchloric acid titration)
形狀:
solid
品質等級
化驗
99-102% (perchloric acid titration)
形狀
solid
品質
meets analytical specification of DAC, E336
雜質
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
損耗
≤4% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH值
7-9 (20 °C, 0.1%)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
SMILES 字串
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Potassium tartrate dibasic hemihydrate is the dipotassium salt of tartaric acid.
應用
Potassium tartrate dibasic hemihydrate (Potassium L-tartrate dibasic hemihydrate) may be used in the hydrothermal synthesis of 4 metal-organic coordination polymers:
  • {[Cd3(C4H4O6)3(H2O)].H2O}n
  • {Cd3(C4H3O6)2(H2O)2].5.5H2O}n
  • {[Cd2(C4H4O6)2(H2O)].3H2O}n
  • [Cd(C4H4O6)]n
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and crystal structure of three new cadmium tartrates with open frameworks.
Vera-Cruz P, et al.
CrystEngComm, 14(24), 8606-8614 (2012)