Merck
243531
Sigma-Aldrich
L-酒石酸钾 一元
99%
别名:
KHT, L-酒石酸氢钾, L(+)-酒石酸 单钾盐, 酒石酸 单钾盐, 酸式酒石酸钾, 重酒石酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
188.18
Beilstein:
6119985
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
99%
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +10°, c = 2 in 10% HCl
密度
1.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES 字串
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI 密鑰
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酒石酸 L-酒石酸钾天然存在于葡萄中。在酿酒过程中必须将其去除,因为它会产生人们不希望看到的沉淀。
應用
在线性金属作为保护剂的存在下,贵金属纳米粒子的合成过程中,酒石酸 L-酒石酸钾可以用作还原剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
410.0 °F
閃點(°C)
210 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Wine tartaric stabilization by electrodialysis and its assessment by the saturation temperature.
Goncalves F, et al.
Journal of Food Engineering, 59(2), 229-235 (2003)
Preparation of gold, platinum, palladium and silver nanoparticles by the reduction of their salts with a weak reductant-potassium bitartrate.
Tan Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(5), 1069-1075 (2003)