主要文件
24571
Hamilton® Microliter 注射器,胶合针
75 ASN, volume 5 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
23s-26s ga (cone tip)
特點
needle type N (cemented needle)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 87994
針長
43 mm (1.71 in.)
容積
5 μL
相容性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosamplers
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hamilton 的 Microliter 注射器用于液体进样。此注射器包括玻璃针筒和手动安装的不锈钢活塞。该活塞只能安装在与其匹配的注射器筒中。
该活塞不能用于其他注射器。
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented.
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Robards, Kevin; Jackson, P.E., Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)