主要文件
217476
Supelco
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 200-400 mesh
别名:
AmberChrom 50WX2 氢型
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
NACRES:
SB.52
产品名称
AmberChrom 50WX2 200-400目(H+)阳离子交换树脂,
描述
cross-linkage 2%
品質等級
形狀
beads
參數
150 °C max. temp.
濕度
74-82%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
sulfonic acid functional group
工作pH值
0-14
容量
0.6 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
cation exchange
SMILES 字串
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI 密鑰
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
AmberChrom 50WX2阳离子交换树脂(200-400目,H+)是一种热稳定、水稳定和低分子量阳离子物质,能够通过离子交换色谱法纯化约5000倍。离子交换树脂具有良好的药物传递系统作用。
因具有特殊的功能,如由于二乙烯基苯交联度较低而导致芳香族氨基酸的高回收率而导致的高容量、易获得性和易于操作,它是一种优选的强阳离子交换(SCX)树脂。
强酸性阳离子交换树脂。该离子交换树脂未经过特殊处理或清洁。我们建议在使用前对其进行适当的初步洗脱和洗涤。
應用
AmberChrom 50WX2阳离子交换树脂(200-400目,H+)可用于从水样中除去钙。
在通过氯甲酸甲酯衍生化测定以及后续使用气相色谱-质谱(GC-MS)进行分析前,它可用于从植物样品中纯化氨基酸。它可用作水解的海芒果(Cerebra odollam)油的酯化反应的催化剂,并用作流动注射分析(FIA)系统的离子交换柱的固定相材料,用于水溶液中硝酸盐的化学发光分析。
法律資訊
AmberChrom是DuPont de Nemours, Inc旗下公司的商标或注册商标.
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Esterification of hydrolyzed sea mango (Cerbera odollam) oil using various cationic ion exchange resins.
Kansedo J and Lee KT
Energy Science and Engineering, 2(1), 31-38 (2014)
Microscale analysis of amino acids using gas chromatography-mass spectrometry after methyl chloroformate derivatization.
Chen WP, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878(24), 2199-2208 (2010)
Chemiluminescent flow-injection analysis of nitrates in water using on-line ultraviolet photolysis.
Miku?ka P and Vecera, Z
Analytica Chimica Acta, 474(1-2), 99-105 (2002)
Sodium dodecyl sulphate-coated alumina for the extraction/preconcentration of benzimidazolic fungicides from natural waters prior to their quantification by liquid chromatography/fluorimetry.
Moral, Antonia, et al.
Analytica Chimica Acta, 569, 132-138 (2006)
The purification and assay of the prostatic antibacterial factor (PAF).
W R Fair et al.
Biochemical medicine, 8(2), 329-339 (1973-10-01)