产品名称
AmberLite™ HPR650 H, Cation Exchange Resin
品質等級
描述
cross-linkage 8%
formerly Dowex Monosphere 650 C hydrogen form
形狀
beads
參數
150 °C max. temp.
濕度
46-51%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (gel)
基質活性組
sulfonic acid functional group
粒徑
21-25 mesh
600-700 μm
工作pH值
0-14
容量
2.0 meq/mL by wetted bed volume
體積密度
690 g/L
分離技術
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI 密鑰
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
AmberLite™ HPR650 H是一种强碱阳离子交换凝胶树脂,官能团为磺酸。AmberLite™ HPR650 H是一种非均相催化剂。
應用
AmberLite™HPR650 H树脂填充柱可用于流动注射式氨气分析仪。
用于混床应用的强酸性阳离子交换树脂。 常用于浓缩精制和糖类应用。该树脂符合FDA食品添加剂法规21 CFR 173.25要求。
特點和優勢
强酸性阳离子。
其他說明
此离子交换树脂没有经过特殊处理和清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kinetic Study of Esterification of Acetic Acid with n-butanol and isobutanol Catalyzed by Ion Exchange Resin
Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis, 6 (2011)
Optimization of the reverse osmosis seawater demineralization technologies for a power producing industry
Desalination and Water Treatment, 25, 84-90 (2011)
Talanta, 116, 527-534 (2013-10-24)
A robust and fully automated indoor ammonia gas monitoring system with an open channel scrubber (OCS) was developed. The sample gas channel dimensions, hydrophilic surface treatment to produce a thin absorbing solution layer, and solution flow rate of the OCS