主要文件
20782
Hamilton® 注射器,1700 系列,可拆卸针头
1705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
針尺寸
22s ga (bevel tip)
特點
removable needle RN
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80930
針長
51 mm (2 in.)
容積
50 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)