主要文件
17289
Supelco
薄层层析 PET 片负载聚酰胺
suitable for thin layer chromatography (TLC), with fluorescent indicator 254 nm, PET foils
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
形狀
PET foils
品質等級
品質
with fluorescent indicator 254 nm
特點
binder Proprietary
fluorescent indicator
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
層厚度
100 μm
粒徑
20 μm
應用
Polyamide on TLC-PET-foils may be used in TLC, LPLC, paper chromatography and PET foil backing.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)