产品名称
通用吸附剂, matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
形狀
powder, crystals or granules
品質等級
包裝
bottle of 10 g
技術
LPLC: suitable
表面積
~1070 m2/g
基質
Activated Cocounut Charcoal
基質活性組
carbon
粒徑
20-40 mesh
孔徑
~0.43 cm3/g microporosity
~0.44 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~5-20 Å pore diameter
密度
~0.44 g/mL (free fall density)
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
椰壳活性炭(活性炭)被广泛用作通用吸附剂,特别是用于不需要回收被捕化合物的纯化应用中。由于两个主要缺点,它没有广泛用于热脱附和色谱分析应用中。它的吸附强度太强而导致无法完全解吸,其更适用于采用化学解吸而不是热解吸的应用中。但是,仍可将其用在一些活性炭可以使用的应用中,例如挥发性很强的分析物卤化碳12和氯甲烷的吸附/解吸。
有关我们的吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
有关我们的吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents