蒸汽壓力
1 mmHg ( 64 °C)
品質等級
化驗
99-101%
形狀
solid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
雜質
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
48-51 °C
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
complies for appearance of solution
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI 密鑰
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 百里香酚对蜡状芽孢杆菌活力的影响。
- 其对桔青霉的生长和产生柠檬素的影响。
- 百里香酚对昆虫和人γ-氨基丁酸(GABA)受体的影响。
生化/生理作用
免責聲明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
240.8 °F - closed cup
閃點(°C)
116 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Bacillus cereus Heat-Treated Vegetative Cells