Merck
15716
Supelco
三氟化硼-甲醇 溶液
~10% (~1.3 M), for GC derivatization, LiChropur
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BF3 · MeOH
CAS号:
分子量:
99.85
Beilstein:
3611499
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.05
等級
for GC derivatization
品質等級
形狀
liquid
品質
LiChropur
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
濃度
~10% (~1.3 M)
技術
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.86 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI 密鑰
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氟化硼(BF3)是一种路易斯酸;它是由酸生成酯类的一种非常有用的试剂。三氟化硼可作为 14% 的甲醇溶液在市场上买到,用于形成酯衍生物。它催化在水浴中进行的反应非常迅速,可以在几分钟内完成。三氟化硼催化植物油酯交换是最常用的方法之一。对于植物油的酯交换,BF3 用于甲醇中(15 至 20% w/v)。
應用
更多信息请参见产品信息
基于缩酮与过氧化氢在无水乙醚中的溶液的反应,三氟化硼 - 甲醇溶液可用于催化用于合成二氢过氧化物及其衍生物的方法。它还可以用于快速制备用于气相色谱分析的脂肪酸酯,因为它在约 2 分钟内将脂肪酸转化为它们各自的甲酯。
适用于羟基脂肪酸的衍生化。
其他說明
在气相色谱分析中用作脂肪酸的酯化试剂
甲酯的试剂, O-乙酰基。
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Kidney
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
H. Rotzsche
Journal of Chromatography A, 552, 281-281 (1991)
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 219-219 (1997)
The rapid preparation of fatty acid esters for gas chromatographic analysis.
Metcalfe LD and Schmitz AA.
Analytical Chemistry, 33 (3), 363-364 (1961)
Christian F Ruiz et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(8), 10574-10589 (2020-06-23)
Cancer cells require extensive metabolic reprograming in order to provide the bioenergetics and macromolecular precursors needed to sustain a malignant phenotype. Mutant KRAS is a driver oncogene that is well-known for its ability to regulate the ERK and PI3K signaling
Biodiesel: A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines.
Demirbas A.
Technology & Engineering, 123-124 (2007)