134821
三氟化硼-甲醇 溶液
50% w/w in methanol
别名:
BF3 methanol, BF3MeOH, Boron Trifluoride - Methanol Complex, Boron fluoride methanol, Boron trifluoride methanol, Boron trifluoride-methanol complex, boron fluoride methanol, borontrifluoride methanol
About This Item
推荐产品
蒸汽壓力
19.5 mmHg ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
788 °F
反應適用性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
49-53% ( by NaOH, titration)
50% w/w in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
bp
59 °C/4 mmHg
密度
1.203 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI 密鑰
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
路易斯酸用于缩酮和烯醇醚与叔丁基过氧化氢反应制备成对双过氧化物。用于胺的温和脱乙酰反应的试剂。
包裝
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter