Merck
15678
Sigma-Aldrich
硼酸酐
puriss. p.a., ≥98% (T)
别名:
三氧化二硼
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B2O3
CAS号:
分子量:
69.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
等級
puriss. p.a.
化驗
≥98% (T)
形狀
solid
損耗
≤3% loss on ignition, 900 °C
mp
450 °C (lit.)
密度
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤50 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤30 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤30 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI 密鑰
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硼酸酐(三氧化硼)是具有菱形晶体的无色玻璃状吸湿性物质。它在水中的溶解是高度放热的反应,同时形成原硼酸。它可以通过加热硼酸进行制备。在冶金过程中用作助焊剂。据报道,它是结晶抑制剂。
應用
硼酸酐可作为硼前体:
  • 通过与尿素和三聚氰胺的热缩合反应合成硼碳氮化纳米片(BCN)。
  • 通过化学气相沉积法合成掺硼还原氧化石墨烯(B-rGO)。
它也可以与频哪醇一起作用作添加剂,以通过α,β-不饱和γ,δ-环氧酯与各种醇类的钯催化反应合成4-烷氧基-5-羟基-2-戊烯酸衍生物。
其他說明
通过熔融作用分解硅酸盐的试剂
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Palladium-catalyzed stereospecific substitution of alpha,beta-unsaturated gamma,delta-epoxy esters by alcohols with double inversion of configuration: synthesis of 4-alkoxy-5-hydroxy-2-pentenoates.
Xiao-Qiang Yu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(4), 750-754 (2007-12-12)
Crystallization of gels and glasses made from hot-pressed gels.
Phalippou J, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 48(1), 17-30 (1982)
Laurie P Volak et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(8), 1594-1605 (2008-05-16)
Curcuminoid extract and piperine are being evaluated for beneficial effects in Alzheimer's disease, among other intractable disorders. Consequently, we studied the potential for herb-drug interactions involving cytochrome P450 (P450), UDP-glucuronosyltransferase (UGT), and sulfotransferase (SULT) enzymes. The curcuminoid extract inhibited SULT