Merck
13118
Sigma-Aldrich
碳酸镁 碱性
purum, light, ≥40% Mg (as MgO) basis, powder (light)
别名:
碱式碳酸镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgCO3
CAS号:
分子量:
84.31
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
等級
purum
形狀
powder (light)
成份
Mg (as MgO), ≥40%
雜質
≤0.005% heavy metals (as Pb)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤1%
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES 字串
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI 密鑰
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用作:
  • 相形成的一种稳定剂
  • 红外高通滤光片
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
J. Park, et al
J. Mater. Sci., 33, 5671-5675 (1998)
M. G. Baldecchi and B. Melchiorri,
Infrared Physics, 13, 189-211 (1973)