Merck
19-0180
Sigma-Aldrich
碳酸镁 碱性
CP
别名:
碱式碳酸镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MgCO3
CAS号:
分子量:
84.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
CP
形狀
powder
存貨情形
available only in Japan
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI 密鑰
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
水污染物質分類(WGK)
WGK 3