化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
mp
158-160 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cc1ccccc1[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
WWDMSBGBNGEQDH-LBPRGKRZSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3