Merck
729701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OH-5-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic-5-13C acid, L-Glutamic acid-5-13C,N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO213C(CH2)2CH(NH-Fmoc)CO2H
分子量:
370.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CC[13C](O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO6/c22-18(23)10-9-17(19(24)25)21-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,26)(H,22,23)(H,24,25)/t17-/m0/s1/i18+1
InChI 密鑰
QEPWHIXHJNNGLU-FIJHUKRISA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)