Merck
675261
Sigma-Aldrich
2-羟基异丁酸-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
2-Hydroxy-2-(methyl-13C)-propanoic-1,2,3-13C3 acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313C(OH)13CH313COOH
分子量:
108.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
76-80 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[13CH3][13C]([13CH3])(O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI 密鑰
BWLBGMIXKSTLSX-JCDJMFQYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)