主要文件
06811
Supelco
电导率标准品
conductivity 200 μS/cm at 25 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≤2.5% KCl (T)
傅導性
198.0-202.0 μS/cm at 25 °C
密度
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
电导率校准溶液用于监控和验证电导率测量设备。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,Kidney
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)