Key Documents
03729
Supelco
电导率标准品
conductivity 200000 μS/cm at 25 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10-25% KCl (T)
傅導性
198000-202000 μS/cm at 25 °C
密度
1.063-1.133 g/cm3 at 20 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
It is a standard solution for conductivity meter calibration.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)