Merck
05587
Supelco
右丙亚胺
analytical standard
别名:
(+)-(S)-4,4′-丙烯二-2,6-哌嗪二酮, ICRF-187, NSC169780, Zinecard, 心氧烷, (S)-(+)-1,2-双(3,5-二氧杂哌嗪-1-基)丙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N4O4
CAS号:
分子量:
268.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
BMKDZUISNHGIBY-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
右雷佐生是一种心脏保护化合物,用于抵消蒽环类药物的作用。右雷佐生被认为是一种自由基清除剂。
右雷佐生是抗蒽环类的心脏保护化合物。它通过抑制拓扑异构酶 II 而起作用,而不会引起 DNA 链断裂。右雷佐生是丙亚胺的 + 对映异构体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)