Merck
05388
Supelco
Metolachlor Metabolite CGA 50267 (racemate)
PESTANAL®, analytical standard
别名:
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-DL-alanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO2
CAS号:
分子量:
207.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(NC(C)C(O)=O)C(CC)=CC=C1
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)