Merck
485284
Sigma-Aldrich
Acetyl -2-13C bromide
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3COBr
CAS号:
分子量:
123.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
1.677 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13CH3]C(Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
FXXACINHVKSMDR-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)