Merck
05038
Millipore
琼脂
suitable for microbiology
别名:
琼脂-琼脂, 胶琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H18O9)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.74
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
燃燒殘留物
≤1.5%
損耗
≤10% loss on drying
pH值
5.5-7.5 (25 °C)
mp
≥85 °C
轉變溫度
gel point 32-35 °C
凝膠強度
>900 g/cm2
溶解度
H2O: 1.5%, clear to almost clear (100 °C/15 min.)
正離子痕跡
Ca: ≤2500 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Mg: ≤900 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
應用
agriculture
microbiology
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI 密鑰
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
建议将该琼脂用于需要高透明度和亮度的微生物培养基的胶凝。在高纯度和物质的良好扩散至关重要的免疫电泳程序、营养研究(维生素测定培养基)或敏感性测试程序中特别有用。它基本不含杂质。
琼脂已用作以下研究的试剂:
  • 植物细胞培养研究。
  • 作为野生型拟南芥和转基因种子生长的培养基补充剂。
  • 用于栓皮栎体细胞胚培养基的固化。
  • 可用于单个抗体形成细胞的孵育以研究空斑形成。
  • 琼脂悬浮培养可用于分析多瘤病毒的细胞转化。
琼脂是一种复杂的凝胶状碳水化合物,将其添加到 LB 肉汤(Lysogeny 肉汤、Luria 肉汤、Lennox 肉汤或 Luria-Bertani 培养基)中,顺序形成细菌生长的凝胶。LB 肉汤是最广泛使用的营养丰富的培养基,用于细菌的培养和生长。Lb 肉汤有几种不同的配方,但组成通常相同,包括肽和酪蛋白胨、微量元素、矿物质和维生素。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Developmentally and stress-induced small heat shock proteins in cork oak somatic embryos.
Puigderrajols P1, Jofre A, Mir G, Pla M, Verdaguer D, Huguet G, Molinas M
Journal of Experimental Botany, 53 (373), 1445-1452 (2002)
Hijacking membrane transporters for arsenic phytoextraction.
Melissa S LeBlanc et. Al.
Journal of Biotechnology, 163 (1), 1-9 (2013)
AGAR SUSPENSION CULTURE FOR THE SELECTIVE ASSAY OF CELLS TRANSFORMED BY POLYOMA VIRUS.
MACPHERSON I, MONTAGNIER L
Virology, 291-294 (1964)
Plaque formation in agar by single antibody-producing cells.
N K JERNE et al.
Science (New York, N.Y.), 140(3565), 405-405 (1963-04-26)
Human bone marrow colony growth in agar-gel.
Pike BL, Robinson WA
Journal of Cellular Physiology, 76 (1), 77-84 (1970)