Merck
A5054
Sigma-Aldrich
选择性琼脂
别名:
琼脂, 琼脂-琼脂, 胶琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H18O9)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50405901
NACRES:
NA.75
形狀
powder
品質等級
應用
food and beverages
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI 密鑰
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Noble琼脂,又名琼脂或洋菜,是从石花菜属和江蓠属等海藻中提取的胶凝性水胶体。它的结构中含有D-半乳糖和3,6-脱水-L-半乳糖重复单元,还掺有少量硫酸酯残基等其他成分。琼脂的主要成分是琼脂糖和硫琼胶。Noble琼脂主要用作人类和动物食品补充剂。另外,工业上它还用于制备固体微生物培养基。
特定琼脂主要用作分子遗传学相关研究的培养基成分。
應用
在DNA转化过程中,Select琼脂已被用于制备Luria Bertani(LB)琼脂平板。
特定琼脂已用作胶凝剂,与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和盐一起制备电介质模拟材料。它还用作LB琼脂的一种成分,用于细菌转化筛选。
用作分子遗传学培养基组分。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Agar
Food Gels, 1-51 (1990)
Agar and agarose biotechnological applications
Armisen R
Hydrobiologia, 29(4), 157-166 (1991)
Structure of the agarose constituent of agar-agar
Araki C, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 29(4), 543-544 (1956)
Sandra Lara et al.
ACS nano, 12(5), 4930-4937 (2018-04-19)
Key practical challenges such as understanding the immunological processes at the nanoscale and controlling the targeting and accumulation of nano-objects in vivo now further stimulate efforts to underpin phenomenological knowledge of the nanoscale with more mechanistic and molecular insight. Thus
Construction and Cloning of Minigenes for in vivo Analysis of Potential Splice Mutations
Riedmayr LM, et al.
Bio-protocol, 8(4) (2018)