主要文件
04721
Supelco
Abberior® STAR 488, streptavidin
登录查看公司和协议定价
About This Item
製造商/商標名
Abberior GmbH
螢光
λex 503 nm; λem 524 nm±10 nm in H2O
適合性
corresponds for SDS-PAGE
檢測方法
fluorometric
儲存溫度
2-8°C
適合性
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
分析報告
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
法律資訊
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
相關產品
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)