Merck
04487
Supelco
双酚 E
analytical standard
别名:
4,4′-亚乙基双苯酚, 1,1-双(4-羟苯基)乙烷, 双酚 E
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(C6H4OH)2
CAS号:
分子量:
214.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
123-127 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CC(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C14H14O2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10,15-16H,1H3
InChI 密鑰
HCNHNBLSNVSJTJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
双酚E可作为参考标准品用于饮料中的双酚E测定,通过使用基于快速液相色谱与串联质谱联用的在线固相萃取(在线SPE快速LC-MS/MS)。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Analysis of bisphenols in soft drinks by on-line solid phase extraction fast liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala, et al.
Analytica Chimica Acta, 683(2), 227-233 (2011)