Merck
43034
Supelco
双酚 S
analytical standard
别名:
4,4′-磺酰基二苯酚, BPS, 4-羟基苯基砜, 双(4-羟基苯基)砜, 双酚 S
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2S(C6H4OH)2
CAS号:
分子量:
250.27
Beilstein:
2052954
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
245-250 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI 密鑰
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双酚S (BPS) 属于双酚类,是双酚A (BPA) 的结构类似物,适用于多种工业应用和无BPA产品。这种物质常见于食品和饮料、环境样品、 生物基质等。 据报道,它也被用于环氧树脂的生产。在高温和日光照射条件下,BPS比BPA更稳定。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。在此查找10/2011中列出的化合物的所有可用参考材料
應用
双酚S可用作测定以下物质中分析物的分析参考标准品:
  • 液相色谱-串联质谱联用法(LC-MS/MS)测定饮料。
  • 高效液相色谱-串联质谱联用法(HPLC-MS/MS)测定生物样品。
  • 高效液相色谱 (HPLC) 结合紫外 (UV) 检测法测定环境水样。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tara R Catron et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 167(2), 468-483 (2018-10-16)
Host-associated microbiota can biotransform xenobiotics, mediate health effects of chemical exposure, and play important roles in early development. Bisphenol A (BPA) is a widespread environmental chemical that has been associated with adverse endocrine and neurodevelopmental effects, some of which may