Merck
02363
Supelco
聚(甲基丙烯酸钠盐)
analytical standard, for GPC, 483,000
别名:
聚(甲基丙烯酸钠)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~429000
Mp ~549000
Mw ~483000
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.12
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)