推荐产品
饋電比
1:0.016 (methyl methacrylate:methacrylic acid)
分子量
average Mn ~15,000 by GPC
average Mw ~34,000 by GPC
固有黏度
0.19 dL/g(lit.)
轉變溫度
Tg 105 °C
SMILES 字串
O(C)C(=O)C(=C)C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
InChI 密鑰
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 负载阿司匹林的聚(甲基丙烯酸甲酯-co-甲基丙烯酸)超细纳米颗粒:该研究关注了负载阿司匹林的生物相容性纳米颗粒的制备和潜在治疗应用,重点介绍了其对医疗用途的适用性(López-Muñoz et al., 2019)。
- 通过半连续多相制备的聚(甲基丙烯酸甲酯-co-甲基丙烯酸)的生物相容性、可生物降解超细纳米颗粒:讨论了具有潜在生物医学应用的可生物降解超细纳米颗粒的合成 ,重点介绍了其在药物递送体系中的环保特性和稳定性(Saade et al., 2016)。
- 聚(甲基丙烯酸甲酯-co-甲基丙烯酸)/聚(甲基丙烯酸-co-N-异丙基丙烯酰胺)热敏性半中空乳胶的合成和特征:探讨了用于先进材料应用的热敏性乳胶颗粒的独特性质 ,其在智能药物递送系统中的潜在用途(Lee et al., 2014)。
- 负载阿霉素的聚(甲基丙烯酸甲酯-co-甲基丙烯酸)基静电纺丝纳米纤维垫的制备和释放行为:考察了聚合物纳米纤维在受控药物释放(特别是癌症治疗)中的用途,体现了聚(甲基丙烯酸甲酯-co-甲基丙烯酸)在药物应用中的多功能性(López-Muñoz et al., 2023)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold).
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
376914-1KG | 4061831835441 |
376914-25G | |
376914-500G | 4061831835465 |