Merck
00900585
盐酸小檗碱
primary reference standard
别名:
小檗碱 CRM 氯化物形式, 黄连素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H18ClNO4
CAS号:
分子量:
371.81
顏色索引編號:
75160
Beilstein:
3836585
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352210
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
SMILES 字串
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
應用
肥大细胞中肝素的荧光染色
生化/生理作用
一种抗生素特性较弱的生物碱。MDR外排泵的底物。小檗碱的抗微生物活性可通过MDR抑制剂5'-甲氧基氢化物(5'-MHC)加强。小檗碱可上调肝癌细胞中Pgp的表达。用小檗碱进行治疗可能会减少化学治疗药物的积累。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)