Merck
00889
Supelco
Methyl heptadecanoate-d33
analytical standard
别名:
Heptadecanoic acid-d33 methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18D33H3O2
分子量:
317.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
同位素純度
≥97.5 atom % D (NMR)
化驗
≥97.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
food and beverages
格式
neat
質量偏移
M+33
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
InChI 密鑰
HUEBIMLTDXKIPR-SRIUXHGCSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)