Merck
00770590
银杏内酯A
primary reference standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H24O9
CAS号:
分子量:
408.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1C(=O)O[C@H]2CC34[C@H]5C[C@@H](C(C)(C)C)C36[C@@H](O)C(=O)O[C@H]6OC4(C(=O)O5)[C@@]12O
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17?,18?,19-,20?/m1/s1
InChI 密鑰
FPUXKXIZEIDQKW-ZJZLDMJOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
應用
草药产品分析的标准品
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)