Merck
19-4530
Sigma-Aldrich
矿油精
CP
别名:
石油精, 石脑油
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
等級:
CP
bp:
179-210 °C (lit.)
蒸汽壓力:
2 psi ( 21.1 °C)
等級
CP
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
2 psi ( 21.1 °C)
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
179-210 °C (lit.)
密度
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F
閃點(°C)
42 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)