Merck
262560
Sigma-Aldrich
矿油精
odorless, contains ≥10 ppm BHT
别名:
Ligroin, 石油溶液油
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
920-901-0
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
>1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2 psi ( 21.1 °C)
形狀
liquid
包含
≥10 ppm BHT
折射率
n20/D 1.424
bp
179-210 °C
密度
0.752 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
矿物油是一种汽油基脂肪烃溶剂,常用作脱脂剂。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Airborne concentrations of benzene and mineral spirits (stoddard solvent) during cleaning of a locomotive generator and traction motor
Madl AK & Paustenbach DJ
Environmental Health : A Global Access Science Source, 65(23), 1965-1979 (2002)