Merck
11-0960
Sigma-Aldrich
Basic Fuchsin
SAJ first grade
别名:
Basic Violet 14, Fuchsin basic, Magenta, Rosaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H20ClN3
CAS号:
分子量:
337.85
顏色索引編號:
42510
Beilstein:
4166684
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級
SAJ first grade
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)