About This Item
线性分子式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
CAS号:
分子量:
380.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3861753
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
推荐产品
等級
SAJ special grade
化驗
≥98.5%
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI 密鑰
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
EDTA 为金属蛋白酶抑制剂,有效浓度为 1-10 mM。EDTA 可用作金属蛋白酶活性中心锌离子的螯合剂,并且还可抑制其他依赖金属离子的蛋白酶,例如依赖钙的半胱氨酸蛋白酶。作为抗凝血剂时,通常使用 EDTA 的二钠或三钾盐。最佳浓度为每 mL 血液 1.5mg。
用于消除痕量重金属对酶的抑制作用,并抑制需要二价阳离子作为辅助因子的酶。
準備報告
室温下溶于水的最大浓度可达 1.45M。该溶液的 pH 值约为 10 至 11,而且粘度较大。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter