主要文件
EX0550
Supelco
EDTA, Tetrasodium Salt
别名:
EDTA, Tetrasodium Salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
酶委員會索引編號:
200-573-9
形狀
powder or crystals
品質等級
pH值
10.5-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>300 °C (decomposes,anhydrous substance)
轉變溫度
flash point 350 °C
溶解度
1000 g/L
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
InChI 密鑰
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
分析報告
Assay (complexometric): 99.0% min
Color: White
Form: Crystals and/or powder
Insoluble matter: 0.005% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2