品質等級
用途
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
儲存期限
≤12 mo.
特點
dNTPs included
hotstart
包裝
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4609)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4611)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4610)
製造商/商標名
Roche
濃度
2 ×
技術
qPCR: suitable
輸入
purified DNA
相容性
for use with Bio-Rad CFX96
for use with Bio-Rad Chromo4 (Real-Time Detector)
for use with Bio-Rad DNA Engine Opticon
for use with Bio-Rad Opticon 2
for use with Eppendorf® Mastercycler (ep realplex )
for use with Illumina Eco
for use with Roche LightCycler 1.5/2.0
for use with Roche LightCycler 480
for use with Roche LightCycler 96
for use with Roche LightCycler Nano
for use with Rotor-Gene®
for use with Smart Cycler®
檢測方法
SYBR® Green
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
KAPA SYBR快速qPCR试剂盒具有提高的耐用性、加工性和速度,使得始终保持较高水平扩增效率,使基因表达分析的相对定量更加准确。KAPA SYBR快速qPCR试剂盒在严格的实时PCR反应条件下性能最佳,在信噪比(荧光)、循环域值 (Cq)、线性度和灵敏度方面都有显著改善。
應用
- 基因表达
- 基因敲除验证
- 微阵列验证
- 芯片分析
- 低拷贝检测
- NGS 文库的绝对定量
- 实时定量 PCR (qPCR)
特點和優勢
- 95-105% 之间的高反应效率可提高准确性和可重复性。
- 广泛 GC 含量和扩增子长度范围内的无偏效率。
持续检测低拷贝和困难靶标
- 进行性改善导致早期 Cq 评分。
- 在不同 AT 和 GC 含量的靶标上进行更高的荧光检测。
- 新型酶能抵抗 SYBR ®抑制。
仅需 40 min 即可完成实时 PCR 运行
- 快速循环方案的运行时间缩短 55%。
- 从标准协议切换到快速协议时保持高性能。
临时速记:
- 该试剂盒包含一种使用 SYBR Green I 染料化学方法优化 qPCR 的工程酶。
- 2X 预混液含有专有缓冲液。与新型酶一起,提高了富含GC和AT的靶的扩增效率。
- 95°C 下 20 s 的初始变性足以激活酶。 使用复杂模板时,建议将初始变性设置为 3 min。
- 对于 3 步循环,引物退火用 20秒,72°C 下延伸/数据采集用 1 秒。
- 反应体积不得超过 25μL。
品質
準備報告
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) 中包含的 SYBR Green I染料和ROX/荧光素染料(取决于试剂盒配置)具有光敏性。 长时间暴露在直射光下会导致荧光信号强度下降。
KAPA SYBR FAST qPCR Master Mix (2X) 经过30个冻融循环后仍稳定。当不使用时,确保所有试剂在-20°C的温度下避光储存。如果不被微生物和/或核酸酶污染,试剂在避光的情况下,在4°C的黑暗环境中稳定至少一个星期,并可在这个温度下储存以短期使用。
其他說明
法律資訊
仅试剂盒组分
- KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
- reaction buffer
- dNTPs
- SYBR® Green I dye
- MgCl2 2.5 mM
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash