共軛
(N-linked)
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
solution
比活性
~25000 units/mg protein
包裝
pkg of 0.1 mL (11365169001 [100 U])
pkg of 0.25 mL (11365177001 [250 U])
製造商/商標名
Roche
最適pH
7.0-8.0
儲存溫度
−20°C
一般說明
肽-N-糖苷酶 F,肽-N 4 -(乙酰-β-氨基葡萄糖)-天冬酰胺酰胺酶
應用
使用 N-糖苷酶 F 可切割所有类型的天冬酰胺结合 N-聚糖,前提是氨基和羧基以肽键连接,并且寡糖具有最小长度的壳二糖核心单位。 反应产物为氨、天冬氨酸(肽链中)和完整的寡糖。
注: N-糖苷酶 F重组体也以不含甘油的冻干品形式提供。
注: N-糖苷酶 F重组体也以不含甘油的冻干品形式提供。
單位定義
一个单位的酶活性是在 pH 7.8、37°C 下 1 分钟内水解 1 nmol 二甲氨基偶氮苯甲酰纤维蛋白糖肽或 0.2 nmol 丹磺酰胎球蛋白糖肽。
外觀
溶于 50 mM 磷酸钠、含12.5 mM EDTA、50% 甘油 (v/v),pH 7.2
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
本产品的销售不会耗尽或授予第三方专利的任何权利,包括罗氏集团公司的专利,特别是用于使用改良抗体获得的产品。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
其他客户在看
Talanta, 144, 1030-1035 (2015-10-11)
Current methods for the identification and/or quantification of viral proteins in influenza virus and virosome samples suffer from long analysis times, limited protein coverage and/or low accuracy and precision. We studied and optimized capillary gel electrophoresis (CGE) in order to
mAbs, 6(4), 894-903 (2014-05-23)
N-glycosylation is a complex post-translational modification with potential effects on the efficacy and safety of therapeutic proteins and known influence on the effector function of biopharmaceutical monoclonal antibodies (mAbs). Comprehensive characterization of N-glycosylation is therefore important in biopharmaceutical development. In
mAbs, 8(1), 74-86 (2015-10-07)
Monomeric IgA has been proposed as an alternative antibody format for cancer therapy. Here, we present our studies on the production, purification and functional evaluation of anti-HER2 IgA antibodies as anti-cancer agents in comparison to the anti-HER2 IgG1 trastuzumab. MALDI-TOF
实验方案
N-Glycosidase F Protocol & Troubleshooting