Merck
FHIFI-RO
Roche
高保真PCR系统
5 unit/μL, suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart, Multiplex PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
用途
sufficient for ≤1,000 reactions (03553361001)
sufficient for ≤200 reactions (03553400001)
品質等級
特點
High Fidelity PCR
Multiplex PCR
dNTPs included: no
hotstart
包裝
pkg of 2,500 U (03553361001 [10 x 250 U])
pkg of 500 U (03553400001 [2 x 250 U])
製造商/商標名
Roche
濃度
5 unit/μL
參數
72 °C optimum reaction temp.
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
一般說明
FastStart 高保真 PCR 系统是FastStart Taq DNA聚合酶和一种耐热校对蛋白(也经过化学修饰)的混合物。该蛋白介导校对活性,但无聚合酶活性。两种蛋白质在+75℃以下都不活跃,加热到+95℃两分钟即可激活。
热启动方案提高了特异性、灵敏度和PCR产率。在FastStart Taq DNA聚合酶的氨基酸残基上的热不稳定性封闭基团使得酶在室温下没有活性。当引物非特异性结合时,在低温下不会伸长。FastStart Taq DNA聚合酶可在+95°C的预孵育步骤下通过将封闭基团去除而激活。FastStart 高保真PCR系统是多重PCR的首选产品。
  • FastStart 高保真酶混合物,在储存缓冲液中(5 U/μl)
  • FastStart 高保真反应缓冲液,10x浓缩,含18 mM MgCl2
  • FastStart 高保真反应缓冲液,10x浓缩,不含MgCl2
  • 25 mM MgCl 2 贮备液
  • DMSO
應用
FastStart 高保真 PCR 系统——一种用于热启动 PCR 的新型酶混合物——结合了 FastStart Taq DNA 聚合酶的所有优点,具有四倍更高的准确性和扩增高达 5 kb 片段的能力。
  • PCR
  • 多重 PCR
  • RT-PCR
  • 富含 GC 的模板扩增
  • 困难或具有挑战性的 PCR
  • 人类乳头瘤病毒基因组和甲基化DNA的扩增
FastStart 高保真 PCR 系统是多重 PCR 的首选产品。
使用 FastStart 高保真 PCR 系统,dNTPack 与即用型 PCR 核苷酸混合物。
特點和優勢
  • 获得极佳的多重性能。
  • 对于快速高质量结果,也可使用罗氏 PCR 优化试剂盒。
  • 提高保真度。
  • 与 Taq DNA 聚合酶和 FastStart Taq DNA 聚合酶相比,达到 4 倍的保真度。
  • 扩增具有挑战性的 DNA。
  • 提供了 PCR 添加剂 DMSO,用于处理困难的模板。
包裝
1 个试剂盒包含 5 种组分
品質
使用人基因组 DNA 和 EPO 基因 1.8 kb 片段特异性引物以及 tPA 基因 4.8 kb 片段特异性引物对每个批次进行 PCR 功能检测。
單位定義
FastStart Taq DNA 聚合酶的一个单位定义为在 + 65°C 下 60 分钟内将 10 nmol 总脱氧核糖核苷酸三磷酸掺入到酸可沉淀 DNA 中的酶量。
体积活度:5 U/μl
準備報告
工作浓度:,标准品 50μl PCR,我们建议使用 2.5U 的酶混合物。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
购买者须知:有限许可<br />本产品的使用受到美国专利号6,127,155及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 罗氏专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 有关从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。</ br>购买者须知:有限许可<br />本产品的使用受到美国专利号5,677,152、5,773,258及其对应的境外专利声明保护。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者内部的研究用途。 购买者无权使用任何其他专利权利要求,无权进行任何形式的商业服务,包括但不限于以收费或其他商业考虑的形式对购买者的活动结果进行报道,该产品没有明示或暗示地以禁止反言或其他任何方式,授予过任何知识产权许可。 本品仅供研究使用。 如需罗氏专利权利许可的人类和兽医诊断用途,需另外征得罗氏许可。 罗氏专利权利声明下的内部研究以及人类和兽医诊断用途以外的所有用途均需要Thermo Fisher Scientific的单独许可。关于从罗氏购买许可证的更多信息可联系Roche Molecular Systems,Inc.,4300 Hacienda Drive,Pleasanton,California 94588,USA或Roche Diagnostics GmbH,Sandhofer Strasse 116,68305 Mannheim,German。 关于从Thermo Fisher Scientific购买许可证的更多信息,请联系Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA。
FastStart is a trademark of Roche
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • FastStart High Fidelity Enzyme Blend, in storage buffer 5 U/μl
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, with 18 mM MgCl2 10x concentrated
  • FastStart High Fidelity Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • DMSO
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
203.0 °F
閃點(°C)
95 °C
访问文档库
Steve M Taylor et al.
Journal of clinical microbiology, 48(2), 512-519 (2009-11-27)
Molecular assays can provide critical information for malaria diagnosis, speciation, and drug resistance, but their cost and resource requirements limit their application to clinical malaria studies. This study describes the application of a resource-conserving testing algorithm employing sample pooling for
A Unique Epigenomic Landscape Defines Human Erythropoiesis
<BIG>Schultz VP, et al.</BIG>
Cell Reports, 28, 2996-3009 (2019)
Detection and Genotyping of Human Papillomaviruses from Archival Formalin-Fixed Tissue Samples
Van D , et al.
Current Protocols in Microbiology, 43 (2016)
An adenosine receptor for olfaction in fish
<BIG>Wakisaka N, et al</BIG>
Current Biology, 27, 1437-1447 (2017)
Richard Hansen et al.
The American journal of gastroenterology, 107(12), 1913-1922 (2012-10-10)
The gastrointestinal microbiota is considered important in inflammatory bowel disease (IBD) pathogenesis. Discoveries from established disease cohorts report reduced bacterial diversity, changes in bacterial composition, and a protective role for Faecalibacterium prausnitzii in Crohn's disease (CD). The majority of studies
商品
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.