主要文件
CSPD-RO
Roche
CSPD 即用型
Disodium 3-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo [3.3.1.13,7]decan}-4-yl)phenyl phosphate
别名:
即用型,cspd
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105500
品質等級
化驗
>98% (HPLC)
形狀
solution
分子量
Mr 461
包裝
pkg of 1 mL (11655884001[25mM])
pkg of 2 × 50 mL (11755633001[0.25mM] ready-to-use)
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
2-8°C
一般說明
CSPD 是一种碱性磷酸酶的化学发光底物,能够通过产生可见光实现对生物分子的极其快速和灵敏的检测。光发射记录在 X 射线胶片或发光成像仪系统上。
應用
即用型CSPD已用于:
  • 膜印迹(Southern 印迹、Northern 印迹、Western 印迹和 Dot 印迹)上标记核酸探针的非放射性检测
  • 菌落和空斑杂交
  • 凝胶移动检测
  • 测序
它可用于检测溶液或固体载体中的碱性磷酸酶和碱性磷酸酶偶联物。
特點和優勢
  • 使用快速、高灵敏度的底物可节省时间。
  • 易于剥离和重新探测膜。
  • 每个实验进行长达 2 天的多次暴露。
  • 通过过滤重复使用底物,并储存在叠氮化钠中。
外觀
25 mM 溶液 (11.6 mg/mL),100 倍浓缩,无色溶液。
準備報告
储存条件(工作液): 洗涤缓冲液: 15~25°C
马来酸缓冲液: 15~25°C
检测缓冲液: 15~25°C
封闭贮备液,10x: 2~8°C
封闭液: 总是新鲜制备
抗体溶液: 2~8°C
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
纯度:通过HPLC纯化。
显影时间:可变
注意:首次曝光于X光胶片的时间应为15至30分钟。检查胶片,然后根据初始结果确定其他曝光时间。
通过预孵育活化(+37°C 下 10 分钟)。
快速应用底物,以避免膜(背景)干燥。
请勿使用保鲜膜覆盖污渍;使用杂交袋、醋酸盐薄片保护剂或两片透明薄膜。
不得使用硝酸纤维素膜。
加入底物后数天可重复暴露。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
does not flash
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
C S Martin et al.
BioTechniques, 18(5), 908-913 (1995-05-01)
Quantitative PCR and reverse transcription PCR (RT-PCR) are widely used in biomedical, industrial and other research applications to determine the number of RNA or DNA molecules of a specific type and/or sequence in a sample of interest. We have developed
Hoa Mai Nguyen et al.
Plant physiology, 163(2), 914-928 (2013-08-21)
The ω-3 polyunsaturated fatty acids account for more than 50% of total fatty acids in the green microalga Chlamydomonas reinhardtii, where they are present in both plastidic and extraplastidic membranes. In an effort to elucidate the lipid desaturation pathways in
Diane M Ramos et al.
BMC developmental biology, 6, 55-55 (2006-11-23)
Precise temporal and spatial regulation of transgene expression is a critical tool to investigate gene function in developing organisms. The most commonly used technique to achieve tight control of transgene expression, however, requires the use of specific DNA enhancers that