主要文件
ZLXLSD51040
Milli-Q
Milli-Q® HX 7040 SD净水系统(LC)
Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for low chlorine feed water
别名:
Milli-Q® HX 7040 SD Water Purification System (LC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104202
NACRES:
JA.13
AC/DC 輸入
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
品質等級
產品線
Milli-Q® HX
包裝
pkg of 1 unit
參數
≤20 L/min distribution flow rate
222 kg operating weight (489.4 lb)
40 L/hr make-up flow rate
800 L/day max. usage
電阻係數
>5 Ω-cm, at 25°C
高度 × 寬度 × 直徑
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 94.7 cm (37.3 in.)
罐體積
140 L
總有機碳(TOC)殘留物
<30 ppb
輸入
potable tap water
輸出
type 2 water (> 5 MΩ·cm)
傅導性
<0.2 μS/cm at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Milli-Q® HX 7040 Sd系统是一种完整、紧凑、联网和完全可定制的纯水解决方案,适用于需要800 L/天2型纯水的大型实验室。这些系统为中小型环路提供高达20升/分钟的分配流量。一套Milli-Q HX 7040 SD系统能够可靠地为大型实验室或整层建筑提供纯水。自来水首先通过Progard®预处理滤芯进行预处理,以有效去除颗粒、胶体、游离氯和硬度。然后,高级反渗透(RO)可去除95-99%的离子和99%的所有溶解有机物(>200 Da),微生物和颗粒。专利E.R.A.®(进化拒绝调整)技术自动评估给水质量,以产生恒定的流速并优化水的回收(45%至75%之间)。Elix®电去离子(EDI)模块进一步去除离子,通常达到>5 MΩ.cm的电阻率(在25°C时)。然后,在进入储存罐前,用杀菌紫外线灯对处理过的纯水进行辐照。这个集成的140 L水库提具有保护存储和分配泵,可为长达50米的环路提供高达20 L/分钟的纯水。该系统配备大型、彩色触摸屏显示面板,以方便维护、控制和访问数据。这些中央系统嵌入了我们独特的MyMilli-Q Remote Care远程监控和服务功能,作为Milli-Q®服务的扩展。这种数字服务使您可以安全地远程管理系统,从而支持实验室的最佳生产力。
應用
Milli-Q® HX 7040 SD系统产生的水可满足所有2型纯水需求,包括:
  • 设备和仪器,如洗碗机、高压灭菌器、临床分析仪、加热浴、环境和湿度室、组织病理学染色。
  • 用于普通玻璃器皿冲洗,缓冲液和试剂制备的工作台上的水龙头。
  • 获得超纯水的净化系统(如Milli-Q® IQ 7000系统)。
特點和優勢
  • 净化技术的最佳组合,可获得高品质2级纯水的可靠流量。
  • 集成140 L储罐和泵,实现高达20 L/分钟的保护性储水和配水。
  • 优越的通信接口和现代化数据管理能力。
  • 丰富的可定制选项和配件,可满足您的特定要求。
  • MyMilli-Q远程维护的监控和服务能力。
成分
  • 所示价格目前仅对应上述目录号;随时可更改,恕不另行通知。
  • 该目录号不包括随时间推移安装和正确操作水净化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。
  • 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证您的购买。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:过滤和UV
  • 应用:实验室一般分析
  • 设计用途:水净化
  • 使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm除菌级膜过滤,并暴露在杀菌紫外线灯下。请参阅系统设备用户指南“使用系统”部分(在系统包装盒的USB钥匙提供)。
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.