主要文件
ZFRE012F0
Milli-Q
通气过滤器
Prevents contamination of pure water stored in SDS tanks
别名:
SDS 储水箱通气过滤器(12")
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
材料
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
品質等級
特點
Prevents contamination of the stored pure water
包裝
pkg of 1 unit
參數
30 L/min air flow rate
高度
30.8 cm (12.13 in.)
直徑
7 cm (2.76 in.)
殼架直徑
72 mm (2.8 in.)
殼架長度
311 mm (12.2 in.)
總長度
327 mm (12.9 in.)
孔徑
1 μm filter
相容性
for use with SDS
for use with tanks
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
通气过滤器旨在保护高度敏感的储存纯水免受环境中可能的污染物影响。 这些污染物主要来自实验室大气环境,包括二氧化碳、颗粒、微生物和挥发性有机化合物。
当二氧化碳溶于水时,会形成碳酸氢根和碳酸根离子。这一反应增加纯水的离子含量,影响纯水质量。通气过滤器可显着减少进入储水罐的大气有机物和离子污染物。
为获得最佳效果,每年必须更换一次通气过滤器。
應用
储水罐中注入反渗透(RO)水时,需要使用此过滤器。
特點和優勢
  • 活性炭吸附挥发性有机化合物。
  • 苏打-石灰床去除二氧化碳。
  • 膜滤器截留颗粒和细菌。
  • 通气过滤器安装在SDS容器前面的内置支架中,安装操作简单。