主要文件
YY2214253
Millipore
O形圈,2-251,PTEE
Accessories for filter holders for sample preparation.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
PTFE O-ring
品質等級
相容性
for use with Hazardous Waste System, 142mm
運輸包裝
ambient
一般說明
您的废弃物样品中是否含有挥发性物质,如异丙醇、丙酮或二甲苯?然后使用我们的ZHE(零顶空提取器)危险废物过滤系统,该系统已获得美国环境保护署(EPA)的批准,可作为毒性特征浸出程序(TCLP)测量的设备。
除非完全组装,否则该系统无法加压;这避免了意外地“将活塞从装置中弹出”,并确保了安全操作。选择手动和自动排气模式。
特点&优点:
•由于可移动活塞设计,允许在不引入空气的情况下对过滤器加压
•可防止挥发物损失
•手动和自动排气模式
•系统除非完全组装,否则无法加压,从而防止“活塞射击”从装置中意外取出
应用:
美国EPA提取程序(EP)毒性试验和毒性特征浸出程序
危险废物系统
YT30090HW Millipore ZHE危险废物系统
更换部件
XX2702512 2通阀,1/8英寸NPTM,不锈钢
XX6700010圆筒O型环,3
XX6700024排气/安全阀,9 bar
XX6700104内部螺纹弯头,1/4 in. NPTF至M
YT3009001活塞(带O型环),压力密封
YT3009002装配鲁尔接头1/8 in. NPTF
YT3009003活塞O型环,压力密封
YT3009013快速断开母Swagelok
YT3009014快速断开公Swagelok
YY2209064支撑筛90 mm,不锈钢
YY2209068 O型环,2-235,90 mm,氟橡胶
YY2214257手动旋钮
附件
XX6700P05分配压力容器,5 L
YT3009015 ZHE紧密注射器,50 mL
YT3009016 ZHE Tedlar袋,1升
连接器套件组件
XX3002567适配器,1/8英寸NPTF-M Luer-Lok,镀铬
XX6700024排气/安全阀,9 bar
XX6700030 Quick-release管嘴&接头,1/4 in. NPTM
XX6700125六角管嘴,1/4英寸NPTM 51 mm,不锈钢
XX6702507管适配器,1/4 in. NPTM至1/4 in. 管
XX6702508管,6 mm O.D.x 3 m,聚丙烯
YT3009013快速断开式母Swagelok
Yy1301015压力表,0–7 bar
YY2029348球阀,1/4 in. NPTF,不锈钢
應用
样品制备用换膜过滤器配件。