材料
Viton®
製造商/商標名
Ace Glass
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
储物盒中有 500 个 O 型圈。三十个尺寸范围:1/8 I.D. × 1/4 in. O.D. up to 1 3/4 I.D. × 2 1/8 in. O.D. 使用腈进行经济密封,使用氟橡胶®进行耐热或耐化学腐蚀。
法律資訊
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z156485-1SET | 4061832347851 |