主要文件
YY2214252
Millipore
用于142 mm支架的手动扳手
Accessories for filter holders for sample preparation.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
cadmium-plated
品質等級
運輸包裝
ambient
一般說明
不锈钢换膜过滤器旨在通过压力过滤对液体或气体进行超净或灭菌。PTFE面支撑筛网允许在适当的膜上进行高压灭菌。
YY3009000过滤器支架,90 mm,不锈钢
更换零件
XX2504705软管接头,1/4 in. NPTM 至3/8 in. I.D.
XX4204708排气/减压阀
YY3009053 O形圈,90 mm过滤器外壳,PTFE
YY3009054支撑筛网,PTFE涂层
YY2209058地下排水管支架,90 mm
YY2209059 支腿
應用
样品制备用换膜过滤器配件。
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13