主要文件
XX803GS25
Millipore
Easy-Load蠕动泵管,1/2 英寸内径,硅胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
材料
silicone
品質等級
製造商/商標名
Pellicon®
參數
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
長度
7.6 m (25 ft)
直徑
0.5 cm
準備報告
灭菌方法
高压灭菌
法律資訊
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany