主要文件
XX803GN50-M
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, Norprene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
材料
Norprene® TPE
製造商/商標名
Pellicon®
參數
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
長度
15.25 m (50 ft)
直徑
0.5 cm
準備報告
Sterilization Method
Autoclavable
法律資訊
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany