主要文件
XX1014722
Millipore
用于真空过滤的Millipore玻璃底座和塞子
47 mm, PTFE-faced membrane support
别名:
Glass Stopper, Millipore Filter Holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
材料
PTFE-coated support
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
技術
vacuum filtration: suitable
直徑
47 mm
過濾面積
9.6 cm2
接頭
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件产品
玻璃底座和塞子,47 mm,PTFE表面膜支撑
这些配件产品可用于替代Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 47 mm经典玻璃过滤器支架套件的附件。
Millipore玻璃真空过滤附件产品。这种玻璃底座和47 mm聚四氟乙烯(PTFE)表面膜支撑塞子设计用于替换Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。该产品是Millipore 47 mm经典玻璃过滤器支架套件的附件。
應用
用于真空过滤的Millipore玻璃底座和塞子。
特點和優勢
  • 八个穿孔硅胶塞子安装在标准1和4升过滤烧瓶中